Läs mer
Bel-Art™ Flea Micro Spinbar™ Magnetiska omrörningsstänger
Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
7 mm
8 mm
10 mm
Diameter (metrisk):
1.5 mm
2 mm
3 mm
Form:
Cylinder
Oktogon
Beläggning:
PTFE
PTFE, FDA-klassad, USP Klass VI
Beskrivning
Särskilt användbart för miljötester och biovetenskapliga tillämpningar där små provvolymer måste förberedas och utvärderas
- Liten stång för omrörning i kärl som flaskor, mikroprovrör och centrifugrör
- Alnico-magnet inkapslad i FDA-kvalitet
- USP Klass VI PTFE lågfriktionsbeläggning
- Hållbar och inert
- Autoklavsäkert
- Särskilt användbart för miljötester och biovetenskapliga tillämpningar där små provvolymer måste förberedas och utvärderas
Certifikat
Tillverkad i en registrerad ISO 9001:2008, som verifierats av SGS certifiering
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | FDA, USP Klass VI, ISO 9001:2008 |
| Färg | Vitt |
| Diameter (engelska) | 0,06 tum. |
| Längd (engelska) | 0,31 tum. |
| Beläggning | PTFE, FDA-klassad, USP Klass VI |
| Diameter (metrisk) | 1.5 mm |
| Längd (metrisk) | 8 mm |
| Material | Alnico magnet |
| Kvantitet | 50 |
| Visa mer |