Läs mer
Bel-Art™ Flea Micro Spinbar™ Magnetiska omrörningsstänger
Produktkod. p-3205719 Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
7 mm
8 mm
10 mm
Diameter (metrisk):
1.5 mm
2 mm
3 mm
Form:
Cylinder
Oktogon
Beläggning:
PTFE
PTFE, FDA-klassad, USP Klass VI
Produktkod. 11308713
Brand: Bel-Art™ F371190010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Särskilt användbart för miljötester och biovetenskapliga tillämpningar där små provvolymer måste förberedas och utvärderas
  • Liten stång för omrörning i kärl som flaskor, mikroprovrör och centrifugrör
  • Alnico-magnet inkapslad i FDA-kvalitet
  • USP Klass VI PTFE lågfriktionsbeläggning
  • Hållbar och inert
  • Autoklavsäkert
  • Särskilt användbart för miljötester och biovetenskapliga tillämpningar där små provvolymer måste förberedas och utvärderas
Certifikat
Tillverkad i en registrerad ISO 9001:2008, som verifierats av SGS certifiering
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad FDA, USP Klass VI, ISO 9001:2008
Färg Vitt
Diameter (engelska) 0,118 tum.
För användning med (utrustning) Flaskor, rör och gradienttillverkare
Längd (engelska) 0,394 tum.
Beläggning PTFE
Diameter (metrisk) 3 mm
Längd (metrisk) 10 mm
Material Alnico magnet
Kvantitet 1/Pk., 50/Cs.
Form Cylinder
Typ Omrörningsbar