Läs mer
Bel-Art™ Flowmi™ Cellsilar för μ1000 L pipettspetsar
Produktkod. 15346248
Change view
Maskstorlek:
40μ m
70μ m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Maskstorlek
15346248 70μ m
15342931 40μ m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15346248 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H136800070
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger snabb och effektiv filtrering av prover med små volymer (upp till 1000μ L) före FLÖDE eller FACS analys (patentsökt). Finns i två porositetsstorlekar.
  • Ge snabb och effektiv filtrering av prover med små volymer (upp till 1000μ L) före FLÖDE eller FACS analys
  • Bevarar volymen vid filtrering av små provvolymer
  • Tar bort cellaggregat och skapar enhetliga encellssuspensioner
  • Minskar risken för igensättning av FLOW eller FACS instrument genom att effektivt filtrera cellulärt skräp
  • Kompakt bricka rymmer 50 st Flowmi Cellsilar redo att pressas och fästas på spetsen; har ett skjutbart skydd för enkel användning med en hand
  • Förpackad i en återförslutningsbar påse för att bibehålla steriliteten när den används i laminärt flödeshuv eller biohazardhuva
  • Steril, 40μ m eller 70μ m porositet
Specifikationer
Mesh material Polyeten
Färg Vitt
För användning med (applikation) Ge snabb och effektiv filtrering av små volymprover (upp till μ1000 L) före FLÖDE eller FACS™ analys
Inkluderar Kompakt bricka
Produkttyp Cellsil
Sterilitet Sterila
För användning med (utrustning) Pipetttips, 1000μ L, inklusive Fisherbrand Visst-en, VWR , Axygen , Nichiryo , Eppendorf och mer
Maskstorlek 70μ m