Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Fluorescerande linjal
Produktkod. 10528731
Change view
Material:
Plast
Produktkod. Material
10528731 Plast
1 options
Produktkod. 10528731 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F133550001
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Användbar för all fluorescerande visning och fluorescerande fotografiska arbeten
  • Skalan kommer att lysa synligt när den belyses med ultraviolett ljus
  • Denna metriska/engelska skala är tryckt på plast med ett rosa fosforescerande bläck
  • Skalan är 0 till 15 cm med millimetersteg på ena kanten och 0 till 6 tum uppdelat i 0,0625 tum enheter på den andra kanten
  • Fungerar som ett mått på nukleinsyramobilitet i geler
Specifikationer
Produkttyp Linjal, Fluorescerande
Material Plast