Läs mer
Bel-Art™ Frigimat™ Torrismaskin
Produktkod. 15167584
Change view
Material:
Polykarbonat
Produktkod. Material
15167584 Polykarbonat
1 options
Produktkod. 15167584 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F388740000
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
Ger torris på fyra minuter.
  • Enkel och säker att använda med tyst drift
  • Flera tryckavlastningar förhindrar att trycket överstiger 10psi
  • Inbyggd tryckmätare övervakar torrisproduktionen
  • Har en klar polykarbonatkropp
  • Kroppstemperaturen är alltid säker att hantera utan rädsla för frysskador
  • Fungerar med CO 2 -cylinder (säljs separat)
Specifikationer
För användning med (applikation) Enkel och snabb torrisproduktion på begäran
För användning med (utrustning) 50 lb. LCO2 cylinder
Håller 10 till 16 block torris
Inkluderar 1,8 m Nickelpläterad kopparanslutningsrör med standard CGA 320 gängkoppling för enkel montering på LCO2-cylinder, robust Nickelpläterad pigtail, tryckavlastningsskydd
Material Polykarbonat
Produkttyp Torrismaskin
Typ Torrismaskin