Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Fritware™ Porösa polyetenskivor
Produktkod. 11382224
Change view
Porositet:
Grov
Intermediär
Mått (L x B):
18 x 18 tum (46 x 46 cm)
Tjocklek (metrisk):
1,6 mm
3,2 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porositet Mått (L x B) Tjocklek (metrisk)
11382224 Intermediär 18 x 18 tum (46 x 46 cm) 1,6 mm
15320027 Grov 18 x 18 tum (46 x 46 cm) 3,2 mm
11392224 Intermediär 18 x 18 tum (46 x 46 cm) 3,2 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11382224 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H136385116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1600.00 SEK
    1476.48 SEK / Paket med 1
    Save 123.52 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Levereras i medium eller grov porositet
  • Kan skäras, sågas, formas, bearbetas och svetsas för att tillverka specialartiklar som helt eller delvis är tillverkade av detta porösa material
  • Medelporositet har en genomsnittlig porstorlek på 70 mikron
  • Grov porositet stil är i genomsnitt 110 mikron
Specifikationer
Filtertyp Mikroporöst filter
Formatera Ark
Material HDPE
Material (membran) Polyeten
Porstorlek 70μ m
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Kan skäras, sågas, formas, bearbetas och svetsas för att tillverka specialartiklar som helt eller delvis är tillverkade av detta porösa material
Porositet Intermediär
Tjocklek (metrisk) 1,6 mm
Typ Porösa polyetenskivor
Mått (L x B) 18 x 18 tum (46 x 46 cm)
Längd (engelska) 18 tum
Längd (metrisk) 46 cm
Bredd (engelska) 18 tum
Bredd (metrisk) 46 cm