Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Fritware™ Porösa polyetenskivor
Handla allt SP Scienceware Produkter
Porositet:
Grov
Intermediär
Mått (L x B):
18 x 18 tum (46 x 46 cm)
Tjocklek (metrisk):
1.6 mm
3.2 mm
Beskrivning
- Kan skäras, sågas, formas, bearbetas och svetsas för att tillverka specialartiklar som helt eller delvis är tillverkade av detta porösa material
- Medelporositet har en genomsnittlig porstorlek på 70 mikron
- Grov porositet stil är i genomsnitt 110 mikron
Specifikationer
Specifikationer
| Filtertyp | Mikroporöst filter |
| Formatera | Ark |
| Material | HDPE |
| Material (membran) | Polyeten |
| Porstorlek | 70μ m |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Kan skäras, sågas, formas, bearbetas och svetsas för att tillverka specialartiklar som helt eller delvis är tillverkade av detta porösa material |
| Porositet | Intermediär |
| Tjocklek (metrisk) | 3.2 mm |
| Typ | Porös polyetenskiva |
| Visa mer |