Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Fritware™ Porösa polyetenskivor
Produktkod. 15320027
Change view
Porositet:
Grov
Intermediär
Mått (L x B):
18 x 18 tum (46 x 46 cm)
Tjocklek (metrisk):
1,6 mm
3,2 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porositet Mått (L x B) Tjocklek (metrisk)
15320027 Grov 18 x 18 tum (46 x 46 cm) 3,2 mm
11382224 Intermediär 18 x 18 tum (46 x 46 cm) 1,6 mm
11392224 Intermediär 18 x 18 tum (46 x 46 cm) 3,2 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15320027 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H136390518
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3150.00 SEK
    2766.96 SEK / Paket med 1
    Save 383.04 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 28-12-2026
Levereras i medium eller grov porositet
  • Kan skäras, sågas, formas, bearbetas och svetsas för att tillverka specialartiklar som helt eller delvis är tillverkade av detta porösa material
  • Medelporositet har en genomsnittlig porstorlek på 70 mikron
  • Grov porositet stil är i genomsnitt 110 mikron
Specifikationer
Filtertyp Mikroporöst filter
Formatera Ark
Material HDPE
Material (membran) Polyeten
Porstorlek 110μ m
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Kan skäras, sågas, formas, bearbetas och svetsas för att tillverka specialartiklar som helt eller delvis är tillverkade av detta porösa material
Porositet Grov
Tjocklek (engelska) 125,9 mil
Tjocklek (metrisk) 3,2 mm
Typ Porösa polyetenfilterark
Mått (L x B) 18 x 18 tum (46 x 46 cm)
Längd (engelska) 18 tum
Längd (metrisk) 46 cm
Bredd (engelska) 18 tum
Bredd (metrisk) 46 cm