Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Gasspridningsrör
Produktkod. 11302234
Change view
Porositet:
Grov
Produktkod. Porositet
11302234 Grov
1 options
Produktkod. 11302234 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F136910000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1055.00 SEK
    815.33 SEK / Paket med 4
    Save 239.67 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Lämplig för insättning i små öppningar
  • Högdensitetspolyeten, klockmunsad koppling med en tätad, grov porositetsskiva Fritware™ i den stora änden ger mindre gasdispersionsbubblor
  • 6,35 mm ID (0,25 tum) Lågdensitetspolyetenrör är monterat i andra änden
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material HDPE
Typ Gasspridningsrör
Porositet Grov
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 304.8 mm