Läs mer
Bel-Art™ Gel färgning lådor
Produktkod. 17620517
Change view
Material:
Polypropen
Produktkod. Material
17620517 Polypropen
1 options
Produktkod. 17620517 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F135511001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.00 SEK
    262.95 SEK / Paket med 1
    Save 53.05 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-12-2026
Lådor med snäpplås
  • Elektroforesgeler och membran kan lätt färgas, avfärgas, fixeras och hanteras i dessa lådor
  • En dränering (med LDPE-plugg) placerad under botten av lådan minimerar störningar av gel under vätskedränering
  • Lådorna och locken är opåverkade av temperaturer från -70 °C till +70 °C och är resistenta mot syror, alkalier och många lösningsmedel
  • Material: polymetylpenten eller polypropen
  • Innermåtten på varje låda är 12,7 x 12,7 x 5,1 cm djup
  • Vätskekapacitet: upp till 750 ml
Specifikationer
För användning med (utrustning) Elektroforesgeler och membran
Typ Gelfärgningslåda
Material Polypropen
Temperatur (engelska) Drift -94 °F till +158 °F
Temperatur (metrisk) Drift -70 °C till +70 °C
Volym (engelska) 25,3 oz.
Volym (metrisk) 750 mL
Längd (engelska) Interiör 5 tum
Längd (metrisk) Interiör 12.7 cm
Bredd (engelska) Interiör 5 tum
Bredd (metrisk) Interiör 12.7 cm
Depth (engelska) Interiör 2 tum
Diameter (metrisk) Insida 5.1 cm