Läs mer
Bel-Art™ Glascribe™ Penna
Produktkod. 11327354
Change view
Kvantitet:
Varje
Produktkod. Kvantitet
11327354 Varje
1 options
Produktkod. 11327354 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H441500000
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Permanent märker laboratorieglas, keramik och plast
  • Volframkarbidspets (Mohs hårdhet = 9) skriver enkelt in identifierande märken på laboratorieartiklar
  • Infällbar spets fungerar med tryckknapp i pennstil
  • Fästs i en ficka, redo att användas
Specifikationer
Tipsstil Infällbar
Produkttyp Scribe Pen
Färg Svart
Spetsmaterial Volframkarbid
Inkluderar Fickklämma
För användning med (applikation) Permanent märker laboratorieglas, keramik och plast
Kvantitet Varje