Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Handskfack klämringar
Produktkod. 11702156 Handla allt SP Scienceware Produkter
För användning med (utrustning):
Passar 6 tum Cirkulära porthål
Passar 8 tum. Cirkulära hamnhål
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 11702156
Brand: Bel-Art™ H500250320
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Justerbara ringar håller handskar på plats
  • Färdig Techni-Dome™ handskfack (fabrikantnr. 500300000) eller andra handskfack med cirkulära porthål med rätt diameter
Specifikationer
För användning med (utrustning) Passar 8 tum. Cirkulära hamnhål
Produkttyp Klämring
För användning med (applikation) Fäst handsken ordentligt i handskfacket