Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Handskfack klämringar
Handla allt SP Scienceware Produkter
För användning med (utrustning):
Passar 6 tum Cirkulära porthål
Passar 8 tum. Cirkulära hamnhål
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Fit Techni-Dome™ glove boxes(Mfr. No. 500300000) or other glove boxes with circular port holes of the correct diameter
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Passar 6 tum Cirkulära porthål |
| Produkttyp | Clamping Ring |
| För användning med (applikation) | Fasten Glove Firmly to Glove Box |