Läs mer
Bel-Art™ Handskfack Economy Sleeve Handskar
Produktkod. 11767385
Change view
Storlek:
9
10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
11767385 9
11757385 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11767385 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H500250546
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3875.49 SEK
    3710.09 SEK / Paket med 2
    Save 165.40 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 08-12-2026
Ett stycke, bundet neoprenskydd mot vätske- eller gaspenetrering
  • Endelad handske med ärm
  • För handskfack med 8 tums handsköppningar
  • Kräver klämringar (19-821-983) för att hålla handskar på plats
  • Säljes i par
Specifikationer
Färg Svart
Hand Specifik
Latexfri Nej
Material Bondad neopren
Produkttyp Handskbox Handskar
Storlek 9