Läs mer
Bel-Art™ Handskfack Economy Sleeve Handskar
Handla allt SP Scienceware Produkter
Storlek:
9
10
Beskrivning
- Endelad handske med ärm
- För handskfack med 8 tums handsköppningar
- Kräver klämringar (19-821-983) för att hålla handskar på plats
- Säljes i par
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Nej |
| Material | Bondad neopren |
| Produkttyp | Handskbox Handskar |
| Storlek | 9 |