Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Handhållen kolonidisk
Produktkod. 12654647
Change view
Visningstyp:
Bakgrundsbelyst LCD
Produktkod. Visningstyp
12654647 Bakgrundsbelyst LCD
1 options
Produktkod. 12654647 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F378620002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3975.00 SEK
    3307.44 SEK / Paket med 1
    Save 667.56 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-12-2026
Innehåller
Röda och svarta tuschmarkörer med lång livslängd, 3V litiumbatteri, skyddande förvaringsväska.
Bel-Art™ SP Scienceware™ Handhållen koloniräknare är en enkel att använda koloniräknare som markerar, räknar och ger en hörbar och visuell varning varje gång räkningen registreras.
  • Snabb, exakt och ekonomisk provräkning och verifiering av antal prover
  • Lagrar upp till 35 provtagningar
  • Verifierar provräkningar med upp/nedräkning
  • Visar summan av alla räknade kolonier
  • Bakgrundsbelyst display för enkel visning i svagt ljus
  • Ljudlarm kan stängas av om så önskas
  • Räknefunktionen kan låsas för att förhindra fel vid pauser mellan räkningarna
  • Medföljande filtmarkörer fungerar på plast eller glas och är olje- och vattenbeständiga; bläck är borttagbart med etylalkohol
Beställningsinfo
Colony Counter System (07-910-022) finns också. Ersättningsmarkörer (07-910-019 och 07-910-020) och batteri (07-910-021) säljs separat.
Specifikationer
Produkttyp Koloniräknare
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Minne Lagrar upp till 35 prover
Längd (engelska) 6 tum
Certifikat och efterlevnad CE
För användning med (applikation) Räkna kolonier av bakterier eller andra mikroorganismer odlade på en agarplatta
Inkluderar Röda och svarta filtspetsmarkörer med lång livslängd, 3V litiumbatteri, skyddande förvaringsväska