Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Kraftig stödstativ
Produktkod. 12703777 Handla allt SP Scienceware Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
5 cm
Produktkod. Höjd (metrisk)
12703777 5 cm
1 options
Produktkod. 12703777 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H183030000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för användning under svåra korrosiva förhållanden, detta korrosionsbeständiga polypropenstativ har inga exponerade metalldelar
  • Tillverkad av polypropen
  • Utmärkt för användning i korrosiva förhållanden - inga exponerade metalldelar
  • En stång med djup gänga och stadig spännknopp kan skruvas fast på tre sätt: i mitten av basen, eller i någon ände
  • Basen har en slät yta för enkel rengöring och väger 2,5 kg (5,5 lbs.) för stabilitet
Specifikationer
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 5 cm
Höjd (engelska) 1,75 tum
Längd (engelska) Bas 16 tum
Längd (engelska) Stång 30 tum
Längd (metrisk) bas 40.5 cm
Längd (metrisk) Stång 76.2 cm
Bredd (engelska) Bas 8,5 tum
Bredd (metrisk) bas 21.5 cm
Diameter (engelska) Stång 0,5 tum
Diameter (metrisk) Stång 1.2 cm
Produkttyp Stödställ
För användning med (applikation) För användning under svåra korrosiva förhållanden
Kvantitet Varje
Vikt (engelska) 5.5 lb.
Vikt (metrisk) 2.5 kg