Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Holdfast™ Graderade cylindrar av polypropen
Handla allt SP Scienceware Produkter
Examen:
10 mL
20 mL
Beskrivning
Förhindrar tippning och rullning på grund av sexkantig bas. Bel Art™ SP Scienceware™ Holdfast™ Graderade cylindrar av polypropen inkluderar handtag för ett säkert, solidt grepp för säkrare hällning.
- Cylinder i ett stycke med handtag ger ett säkert, stadigt grepp för säkrare upphällning
- Lättläst dubbelskala med förhöjda graderingar
- Sexkantig bas förhindrar tippning och rullning
- Kommer inte att skapa en menisk
- Handtagsöppning: 8,9x 2,9 cm (3x 1,20 tum)
- Kemiskt resistent polypropen
- Autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| Kalibrering | Att innehålla, att leverera |
| Diameter (engelska) | 3,5 tum |
| skala | Dubbel |
| Inkluderar | Stort handtag |
| Examen | 20 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Indelning | 20mL |
| Form | Rund |
| Bastyp | Hexagonal |
| Visa mer |