Läs mer
Bel-Art™ Horisontell pipettstativ
Produktkod. 12436200
Change view
Positioner:
12
Produktkod. Positioner
12436200 12
1 options
Produktkod. 12436200 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H189600000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1585.00 SEK
    1388.63 SEK / Paket med 1
    Save 196.37 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-12-2026
Stöder pipetter horisontellt utan tryck på ömtåliga spetsar
  • Rymmer 12 volumetriska eller graderade pipetter 1 ml och större
  • Polyetenstödet är 24,1 x 17,8 cm (9,5 x 7 tum) bred och 29,2 cm (11,5 tum) hög
  • Avståndet mellan plattorna är 21,3 cm (8,375 tum) med en 1,9 cm (0,75 tum) diameter bärstång i toppen
  • Stöder pipetter längre än 22 cm (8.625 tum)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Håller Pipeter av glas och plast
Material Polyeten
Positioner 12
Form Tårformade öppningar
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
Bredd (engelska) 7 tum
Höjd (engelska) 11,5 tum.
Produkttyp Pipetställ
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 29.2 cm
Array 2 x 6
Bredd (metrisk) 17.8 cm