Beskrivning
Vantar har konkav tippade dubbar för ett halkfritt grepp och kan motstå temperaturer upp till 500 °F.
- Skydd vid hantering av varma eller kalla föremål, inklusive torris
- Kan motstå temperaturer så höga som 260 °C (500 °F)
- Will förblir flexibel vid temperaturer så låga som -57 °C (-70 °F)
- Silikongummi anpassar sig naturligt efter hand och föremål
- Konkav tippade dubbar ger ett halkfritt grepp
- Enklare och snabbare att använda än handskar eller tång för många applikationer
- En storlek passar alla händer, vänster eller höger
Specifikationer
Specifikationer
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Lab |
| Beläggningsmaterial | Obelagd |
| Färg | Klart |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | Silikongummi |
| Produkttyp | Hand-/fingerskydd |
| Storlek | Universell |
| Stil | Helhandsvante |
| Visa mer |