Läs mer
Bel-Art™ Hot-Hand™ Handhandskar av silikongummi
Produktkod. 17121071
Change view
Färg:
Blått
Klart
Rött
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17121071 Rött
15106755 Blått
15196825 Klart
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 17121071 Supplier Bel-Art™ Supplier No. F380000000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    381.04 SEK
    343.15 SEK / Paket med 1
    Save 37.89 SEK
    9% Av
View all promotions
I lager
Add to basket
Add to basket
Vantar har konkav tippade dubbar för ett halkfritt grepp och kan motstå temperaturer upp till 500 °F.
  • Skydd vid hantering av varma eller kalla föremål, inklusive torris
  • Kan motstå temperaturer så höga som 260 °C (500 °F)
  • Will förblir flexibel vid temperaturer så låga som -57 °C (-70 °F)
  • Silikongummi anpassar sig naturligt efter hand och föremål
  • Konkav tippade dubbar ger ett halkfritt grepp
  • Enklare och snabbare att använda än handskar eller tång för många applikationer
  • En storlek passar alla händer, vänster eller höger
Specifications
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Lab
Beläggningsmaterial Obelagd
Färg Rött
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Silikongummi
Produkttyp Hand-/fingerskydd
Storlek Universell
Stil Fullhand-handhandske
Temperatur (engelska) Max. 500 °F
Temperatur (metrisk) Max 260 °C
För användning med (applikation) Hantera varma/kalla föremål
Serie Varm Hand™
Temperatur (engelska) Min -70 °F
Temperatur (metrisk) Min. -57 °C