Läs mer
Bel-Art™ Imhoff kon och separationstrattställ
Produktkod. 11890782
Change view
Positioner:
4
Produktkod. Positioner
11890782 4
1 options
Produktkod. 11890782 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H189670000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3870.00 SEK
    3404.69 SEK / Paket med 1
    Save 465.31 SEK
    12% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Flexibel design rymmer en mängd olika trattstorlekar
  • Dubbla stödnivåer kan justeras oberoende till höjder upp till 29 tum.
  • Stabil bas av polypropen är viktad för stabilitet
  • Kemikaliebeständig konstruktion
  • Accepterar trattstorlekar från 100 till 1000 cm 3
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Håller Trattar (4 x 100 till 1000 cm 3 )
Material Polypropen
Positioner 4
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Imhoff kottar
Storlek 203 x 489 x 508 mm
Mått (L x B x H) 26 x 8,5 x 29,75 tum. (66,04 x 21,59 x 75,56 cm)
Längd (metrisk) 66.04 cm
Längd (engelska) 26 tum
Bredd (engelska) 8,5 tum
Höjd (engelska) 29,75 tum.
Inkluderar Bas, stolpar, stativ, insatsklämmor
Produkttyp Trattställ
Höjd (metrisk) 75.56 cm
Bredd (metrisk) 21.59 cm