Läs mer
Bel Art™ Lab-Aire™ II Torkställ för glas
Produktkod. 11803001
Change view
Positioner:
19
38
57
76
114
Produkttyp:
Bänk/väggmonterad rack (1-vånings)
Bänkställ (1-nivå)
Bänkställ (2-vånings)
Bänkställ (3-vånings)
Väggmonterat ställ (2-vånings)
Väggmonterat ställ (3-vånings)
Höjd (engelska):
8,4 tum
9,4 tum
15,4 tum.
16,4 tum
22,4 tum
23,4 tum.
Djup (engelska):
5 tum
16,9 cm
10 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Positioner Produkttyp Höjd (engelska) Djup (engelska) Förpackningsstorlek
11803001 19 Bänk/väggmonterad rack (1-vånings) 9,4 tum 5 tum -
11872801 76 Bänkställ (2-vånings) 15,4 tum. 10 tum -
15540102 57 Bänkställ (3-vånings) 22,4 tum 16,9 cm Varje
15530102 38 Bänkställ (2-vånings) 15,4 tum. 16,9 cm -
11862801 38 Bänkställ (1-nivå) 8,4 tum 10 tum -
11302754 57 Väggmonterat ställ (3-vånings) 23,4 tum. 5 tum -
11866331 38 Väggmonterat ställ (2-vånings) 16,4 tum 5 tum -
11882801 114 Bänkställ (3-vånings) 22,4 tum 10 tum -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11803001 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer F189330011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1255.00 SEK
    988.09 SEK / Paket med 1
    Save 266.91 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 08-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Torkställ för glas och plastvaror för väggar eller bänkskivor
  • Torka och förvara ömtåliga laboratorieartiklar inklusive bägare, flaskor, flaskor, provrör och cylindrar på dessa utrymmesbesparande torkställningar
  • Enkelsidiga bänkmodeller passar platt mot en vägg
  • Dubbelsidiga bänkmodeller ger dubbel kapacitet (upp till 114 pinnar) med ett något större fotavtryck
  • Tre storlekar och längder av V-kanalpinnar kan flyttas för att hålla en mängd olika laboratorieartiklar
  • Robust ABS-plastkropp och pinnar torkar rent och kommer inte att korrodera
  • Väggmonterade modeller har monteringspunkter som passar standard pegboards
  • Pinnar tillgängliga separat för att omkonfigurera ställ för specifika torkningskrav
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Grädde, Kricka
Håller Lab Glasvaror, Lab plastartiklar
Material ABS
Positioner 19
Form Rektangulär
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Lab Glasvaror
Storlek 375 x 127 x 239 mm
Längd (metrisk) 239 mm
Bredd (engelska) 14,75 tum
Höjd (engelska) 9,4 tum
Djup (engelska) 5 tum
Djup (metriskt) 12.7 cm
Inkluderar Pinnar
Produkttyp Bänk/väggmonterad rack (1-vånings)
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 24 cm
Array 19 x 1
Bredd (metrisk) 37.5 cm