Läs mer
Bel Art™ Lab-Aire™ II Torkställ för glas
Description
Torkställ för glas och plastvaror för väggar eller bänkskivor
- Torka och förvara ömtåliga laboratorieartiklar inklusive bägare, flaskor, flaskor, provrör och cylindrar på dessa utrymmesbesparande torkställningar
- Enkelsidiga bänkmodeller passar platt mot en vägg
- Dubbelsidiga bänkmodeller ger dubbel kapacitet (upp till 114 pinnar) med ett något större fotavtryck
- Tre storlekar och längder av V-kanalpinnar kan flyttas för att hålla en mängd olika laboratorieartiklar
- Robust ABS-plastkropp och pinnar torkar rent och kommer inte att korrodera
- Väggmonterade modeller har monteringspunkter som passar standard pegboards
- Pinnar tillgängliga separat för att omkonfigurera ställ för specifika torkningskrav
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Grädde, Kricka |
| Håller | Lab Glasvaror, Lab plastartiklar |
| Material | ABS |
| Positioner | 76 |
| Form | Rektangulär |
| Staplingsbar | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | Lab Glasvaror |
| Storlek | 375 x 254 x 569 mm |
| Show More |