Läs mer
Bel Art™ SP Scienceware™ Lab-Aire II™ Enkelsidig elektrisk bänkskiva Labware Torktumlare
Produktkod. 30193478
Change view
Mått (L x B x H):
42,5 x 19 x 57,7 cm
Inkluderar:
2 korgar, 38 pinnar
Produktkod. Mått (L x B x H) Inkluderar
30193478 42,5 x 19 x 57,7 cm 2 korgar, 38 pinnar
1 options
Produktkod. 30193478 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer F188192302
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19710.00 SEK
    16427.55 SEK / Paket med 1
    Save 3282.45 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-01-2027
Erbjuder kompakt fotavtryck och påskyndar torkning av laboratorieartiklar med varm, cirkulerande luft.
Spara bänkytan genom att placera enkelsidiga modeller upp mot väggen.
  • 400W torkeffekt cirkulerar försiktigt uppvärmd luft in i och runt föremål för att minska torktiden
  • Värmeväljare med tre temperaturinställningar: hög, medium och låg
  • Strömknappen lyser när den används
  • 8 Amp vid 120V, strömbrytare och oberoende termosäkring skyddar enheten från överhettning
  • Effektiviteten förbättras med utbytbart polyuretanskumfilter
  • Omdirigera luftflödet genom att sätta in pluggar istället för pluggar i oanvända pinnhål
  • Stabila baser med utmärkt balans; kan placeras på vilken plan yta som helst
  • Uttagbara polypropenkorgar för förvaring av små labbartiklar och extra pinnar
  • 120V
  • Alternativ i två eller tre nivåer
  • Korgar innehåller små glasvaror inklusive provrör, pipetter
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Håller Labglasvaror
Material ABS
Positioner 40
Form Fyrkantig
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B x H) 42,5 x 19 x 57,7 cm
Längd (metrisk) 42.5 cm
Längd (engelska) 16.75 in.
Bredd (engelska) 7,5 tum
Höjd (engelska) 22.7 in.
Elektriska krav 230 V
Inkluderar 2 korgar, 38 pinnar
Produkttyp Single Sided Electric Dryer
Hyllor 3 nivåer
Höjd (metrisk) 57.7 cm
Array 38 x 1
Bredd (metrisk) 19 cm