Läs mer
Bel Art™ Vakuumexsickator, bärnstensfärgad
Produktkod. 18839852
Change view
Volym (metrisk):
11 l
23 l
35 l
Antal hyllor:
2/4
3/5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Antal hyllor
18839852 11 l 2/4
15860507 35 l 3/5
16876040 23 l 2/4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18839852 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer F424004101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15640.00 SEK
    13828.77 SEK / Paket med 1
    Save 1811.23 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-01-2027
Innehåller
Torkmedelsbricka (torkmedel säljs separat)
UV-blockerande bärnstensexsickator ger vakuumupprätthållande i en utrymmesmaximerande kub.
  • Högkvalitativa vakuumtorkare ger vakuumintegritet som varar tre gånger längre än en genomsnittlig vakuumtorkator, vilket ger lägre underhåll och större sinnesro.
  • De kan upprätthålla 29 tums Hg vakuum i över 72 timmar vid rumstemperatur, och håller sig gastäta, vilket möjliggör pålitlig lagring eller experiment under längre perioder.
  • Viton™ Trevägsventil erbjuder jämn och jämn vakuumuttagning, vakuumavlösning eller gasutbyte.
  • Transparent polykarbonatkonstruktion är hållbar, lätt att rengöra, kemikalieresistent och möjliggör snabb visualisering av innehållet i torkorn.
  • Bärnstensfärgade UV-blockerande modeller blockerar 100 % av UVA-, B- och C-ljuset för att minimera skador eller missfärgningar av ljuskänsliga prover.
  • Använd med vilket vakuum som helst med fri luftkapacitet på 1,5 kubikfot per minut (CFM) eller mer.
  • Vakuumnivåkontrollen förenklas med en inbyggd analog vakuummätare högst upp på enheten.
  • Högkvalitativ silikon-O-ring och specialdesignad låsring möjliggör utmärkt vakuumkapacitet med praktiskt taget ingen läckage.
  • Låsringen säkrar övre och nedre halvor när vakuum inte används; ger extra bekvämlighet och säkerhet vid flytt av enheten.
  • Sex modeller att välja mellan; 6, 10 och 20 l intern volym i klar eller UV-blockerande bärnsten.
Specifikationer
Färg Bärnsten
Material Polykarbonat
Produkttyp Vakuumtorkare
Dörrtyp Med gångjärn
Inkluderar Torkmedelsbricka, 2 perforerade hyllor, inbyggda portar, luckmonterad analog vakuummätare
Max. Hyllbelastning 3 kg
Antal hyllor 2/4
Stil Skåp
Volym (engelska) 0,4 cu. ft.
Volym (metrisk) 11 l
Mått (D x B x H) Inredning 10 x 24,8 x 9,37 tum (25,4 x 24,8 x 23,8 cm)
Bredd (engelska) 12,62 tum
Bredd (engelska) Dörr 8,12 tum
Bredd (engelska) Interiör 24,8 tum
Bredd (metrisk) 32.2 cm
Bredd (metrisk) dörr 20.8 cm
Bredd (metrisk) Interiör 24.8 cm
Höjd (metrisk) 27 cm
Höjd (engelska) 10,62 tum
Höjd (engelska) Dörröppning 9,3 tum
Höjd (engelska) Interiör 9,37 tum
Höjd (metrisk) Dörröppning 23.8 cm
Höjd (metrisk) interiör 23.8 cm
Djup (engelska) 11,25 tum
Depth (engelska) Interiör 10 tum
Djup (metriskt) 28.5 cm
Djup (metrisk) interiör 25.4 cm
Diameter (engelska) Yttre 11,25 tum
Diameter (metrisk) Inre 24.8 cm
Diameter (metrisk) Yttre 28.575 cm
Vikt (engelska) 9.25 lb.
Vikt (metrisk) 4.2 kg