Läs mer
Bel Art™ SP Scienceware™ vakuumexsickator av Lab Companion Cabinet-design, genomskinlig
Produktkod. 15605439
Change view
Volym (metrisk):
11 l
23 l
35 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
15605439 23 l
15369807 35 l
17492883 11 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15605439 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer F424004021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20235.00 SEK
    15898.71 SEK / Paket med 1
    Save 4336.29 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 28-12-2026
Innehåller
Torkmedelsbricka (torkmedel säljs separat)
Genomskinlig exsickator ger bevarande av vakuum i en utrymmesmaximerad kub
  • De kan bibehålla 29 tums Hg-vakuum i över 72 timmar vid rumstemperatur, och håller sig gastäta, vilket möjliggör tillförlitlig lagring eller experiment under längre perioder
  • Viton™ Trevägsventil erbjuder jämn och jämn vakuumuttagning, vakuumavlösning eller gasutbyte
  • Transparent polykarbonatkonstruktion är hållbar, lätt att rengöra, kemikaliebeständig och möjliggör snabb visualisering av innehållet i exsickatorn
  • Bärnstensfärgade UV-blockerande modeller blockerar 100 % av UVA-, B- och C-ljus för att minimera skador eller missfärgning av ljuskänsliga prover
  • Använd med vilket vakuum som helst med fri luftkapacitet på 1,5 kubikfot per minut (CFM) eller mer
  • Formgjuten design i ett stycke (förutom luckan) möjliggör enastående vakuumkapacitet med praktiskt taget inget läckage och exceptionell hållbarhet
  • Skåpets design ger maximalt användbart utrymme
  • Lucka med gångjärn ger enkel åtkomst; inbyggda låsflikar säkrar dörren när den inte är under vakuum
  • Analog vakuummätare i ytterluckan möjliggör direkt kontroll av vakuumnivån
  • Perforerade hyllor kan flyttas för att tillgodose olika förvaringsbehov (ytterligare hyllor säljs separat)
  • Inbyggda portar tillåter anslutning av upp till 3 extra ventiler (säljs separat)
  • Stapelbar utrymmesbesparande design möjliggör effektiv användning av arbetsytan
  • Åtta modeller finns att välja mellan; 11, 23, 35 och 45 liters inre volym i genomskinlig eller UV-blockerande bärnsten
Specifikationer
Färg Klart
Material Polykarbonat
Produkttyp Vakuumtorkare
Dörrtyp Med gångjärn
Inkluderar Torkmedelsbricka, 2 perforerade hyllor, inbyggda portar, luckmonterad analog vakuummätare
Max. Hyllbelastning 5 kg
Antal hyllor 2/4
Stil Skåp
Volym (engelska) 0,8 cu. ft.
Volym (metrisk) 23 l
Mått (D x B x H) Inredning 14,37 x 13,6 x 9,75 tum (36,5 x 34,6 x 24,6 cm)
Bredd (engelska) 41 cm
Bredd (engelska) Dörr 11,6 tum
Bredd (engelska) Interiör 13,6 tum
Bredd (metrisk) 42 cm
Bredd (metrisk) dörr 29.5 cm
Bredd (metrisk) Interiör 34.6 cm
Höjd (metrisk) 28 cm
Höjd (engelska) 11 tum
Höjd (engelska) Dörröppning 9,6 tum
Höjd (engelska) Interiör 9,75 tum
Höjd (metrisk) Dörröppning 24.5 cm
Höjd (metrisk) interiör 24.6 cm
Djup (engelska) 15,62 tum
Depth (engelska) Interiör 14,37 tum
Djup (metriskt) 39.7 cm
Djup (metrisk) interiör 36.5 cm
Diameter (engelska) Yttre 15,62 tum
Diameter (metrisk) Inre Desiccator
Diameter (metrisk) Yttre 39.67 cm
Vikt (engelska) 18 lb.
Vikt (metrisk) 8.2 kg