Läs mer
Bel Art™ Lab Companion, rund vakuumexsickator
Produktkod. 16670533 Handla allt SP Scienceware Produkter
Volym (engelska):
0,2 cu. ft.
0,4 cu. ft.
0,7 cu. ft.
Höjd (engelska):
13 tum
15 tum
18,75 tum.
Bredd (engelska):
11,25 tum
13 tum
16,75 tum.
Färg:
Klart
UV bärnsten
Produktkod. 16670533
Brand: Bel Art™ F424002221
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Torkmedelsbricka (torkmedel säljs separat)
Lätt att se vakuummätare eliminerar gissningar.
  • Vakuumexsickatorer av hög kvalitet ger vakuumintegritet som varar tre gånger längre än en genomsnittlig vakuumexsickator, vilket resulterar i lägre underhåll och större sinnesfrid.
  • Kan upprätthålla 29 tum-Hg vakuum i över 72 timmar vid rumstemperatur, de förblir gastäta vilket möjliggör tillförlitlig lagring eller experiment under längre perioder.
  • Viton™ 3-vägsventil erbjuder konsekvent och enhetlig vakuumdragning, vakuumutlösning eller gasutbyte.
  • Transparent polykarbonatkonstruktion är hållbar, lätt att rengöra, kemikaliebeständig och möjliggör snabb visualisering av exsickatorinnehållet.
  • Bärnstensfärgade UV-blockerande modeller blockerar 100 % av UVA-, B- och C-ljus för att minimera skador eller missfärgning av ljuskänsliga prover.
  • Använd med valfritt vakuum med fri luftkapacitet på 1,5 kubikfot per minut (CFM) fot eller mer.
  • Vakuumnivåkontroll förenklas med en inbyggd analog vakuummätare på toppen av enheten.
  • Högkvalitativ silikon O-ring och specialdesignad låsring möjliggör enastående vakuumförmåga med praktiskt taget inget läckage.
  • Låsring säkrar övre och undre halvorna när vakuum inte används; ger extra bekvämlighet och säkerhet vid flyttning av enheten.
  • Sex modeller att välja mellan; 6, 10 och 20 liters inre volym i klar eller UV-blockerande bärnsten.
Specifikationer
Färg Klart
Material Polykarbonat
Produkttyp Vakuumexsickator
Inkluderar Torkmedelsbricka, inbyggd analog vakuummätare, silikon o-ring och låsring, Viton™ 3-vägsventil
Max. Hyllbelastning 25 kg
Antal hyllor 1
Stil Rund
Volym (engelska) 0,7 cu. ft.
Volym (metrisk) 20 L
Bredd (engelska) 16,75 tum.
Bredd (metrisk) 42.7 cm
Höjd (metrisk) 47.5 cm
Höjd (engelska) 18,75 tum.
Diameter (metrisk) Inre 38.3 cm
Diameter (metrisk) Yttre 42.7 cm
Vikt (engelska) 9.5 lb.
Vikt (metrisk) 4.3 kg