Läs mer
Bel Art™ Lab Companion, rund vakuumexsickator
Beskrivning
Innehåller
Torkmedelsbricka (torkmedel säljs separat)
- Vakuumexsickatorer av hög kvalitet ger vakuumintegritet som varar tre gånger längre än en genomsnittlig vakuumexsickator, vilket resulterar i lägre underhåll och större sinnesfrid.
- Kan upprätthålla 29 tum-Hg vakuum i över 72 timmar vid rumstemperatur, de förblir gastäta vilket möjliggör tillförlitlig lagring eller experiment under längre perioder.
- Viton™ 3-vägsventil erbjuder konsekvent och enhetlig vakuumdragning, vakuumutlösning eller gasutbyte.
- Transparent polykarbonatkonstruktion är hållbar, lätt att rengöra, kemikaliebeständig och möjliggör snabb visualisering av exsickatorinnehållet.
- Bärnstensfärgade UV-blockerande modeller blockerar 100 % av UVA-, B- och C-ljus för att minimera skador eller missfärgning av ljuskänsliga prover.
- Använd med valfritt vakuum med fri luftkapacitet på 1,5 kubikfot per minut (CFM) fot eller mer.
- Vakuumnivåkontroll förenklas med en inbyggd analog vakuummätare på toppen av enheten.
- Högkvalitativ silikon O-ring och specialdesignad låsring möjliggör enastående vakuumförmåga med praktiskt taget inget läckage.
- Låsring säkrar övre och undre halvorna när vakuum inte används; ger extra bekvämlighet och säkerhet vid flyttning av enheten.
- Sex modeller att välja mellan; 6, 10 och 20 liters inre volym i klar eller UV-blockerande bärnsten.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | UV bärnsten |
| Material | Polykarbonat |
| Produkttyp | Vakuumexsickator |
| Inkluderar | Torkmedelsbricka, inbyggd analog vakuummätare, silikon o-ring och låsring, Viton™ 3-vägsventil |
| Max. Hyllbelastning | 25 kg |
| Antal hyllor | 1 |
| Stil | Rund |
| Volym (engelska) | 0,7 cu. ft. |
| Volym (metrisk) | 20 L |
| Bredd (engelska) | 16,75 tum. |
| Visa mer |