Läs mer
Bel-Art™ Stor industriell trumtratt
Handla allt SP Scienceware Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
42,5 cm
Beskrivning
- Konstruktion i ett stycke och 6,35 mm (0,25 tum) tjocklek tål industriell användning
- Den övre cylindriska sektionen är 36 cm OD x 13 cm hög (15 x 5 tum) med en 2,54 cm (1 tum) bred toppfläns
- 45 graders konen är 11 cm (4,5 tum) hög och 14 cm (5,5 tum) långa skaft avsmalnar från 51 mm (2 tum) till 44 mm (1,75 tum) ytterdiameter
- Total höjd är 39 cm (15,5 tum)
- Volymen är 25L (6,7 gal.) eller 1550 kubiktum
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 42,5 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 18 L |
| Material | Polyeten |
| Höjd (metrisk) | 38 cm |
| Inkluderar | 11 cm H 45° Kon |
| Längd (metrisk) skaft | 12.6 cm |
| Produkttyp | Verktygstratt |