Läs mer
Bel-Art™ Stor viktad säkerhetssköld
Produktkod. 11777424
Change view
Höjd (metrisk):
76 cm
Produktkod. Höjd (metrisk)
11777424 76 cm
1 options
Produktkod. 11777424 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer H249620000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6520.00 SEK
    5801.15 SEK / Paket med 1
    Save 718.85 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-12-2026
Transparent sköld ger hög slagtålighet
  • Laboratoriearbetare skyddas av en 4,7 mm (0,188 tum) tjock klar polykarbonatbarriär
  • Stabil tresidig konstruktion ger front- och sidoskydd mot flygande skräp
  • Omkretsbotten av kraftig stål är belagd med blå epoxi
  • Pläterade stålbultar, muttrar och brickor används för montering
  • Utvändig bas 19 1/2 tum. (50 cm) och 6 1/2 tum. (17 cm) fram och bak
  • Shields uppfyller High Mass Impact Test och High Velocity Impact Test som definieras av ANSI Z87.1, avsnitt 9.11 och 9.12
Specifikationer
Höjd (engelska) 30 tum
Höjd (metrisk) 76 cm
Linstyp Möter ANSI Högmassaslagstest och höghastighetsslagtest
Form Rektangulär
Tjocklek (engelska) 0,188 tum
Tjocklek (metrisk) 4.7 mm
Bredd (engelska) 19,5 tum
Bredd (metrisk) 49.53 cm
Linsbeläggning Obelagd
Linsfärg Klart
Produkttyp Viktad säkerhetssköld
Vikt (engelska) 18.5 lb.
Vikt (metrisk) 8.4 kg
Material Polykarbonat
Disponibel Återanvändbar
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Polykarbonat
UV-skydd Hold (Håll)