Läs mer
Bel-Art™ Gallerstödsstativ
Produktkod. 16386285
Change view
Höjd (metrisk):
72,5 cm
Produktkod. Höjd (metrisk)
16386285 72,5 cm
1 options
Produktkod. 16386285 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F389940000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3171.00 SEK
    2642.46 SEK / Paket med 1
    Save 528.54 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Ger maximal kapacitet för små lätta föremål som glas och tunga föremål som mekaniska omrörare
  • Förlängd bas och tre, jämnt fördelade, styva aluminiumstödstänger
  • Viktad polypropenbas för användning i svåra korrosiva förhållanden
  • Fläckresistent och ger maximal stabilitet
  • Levereras med tre solida aluminiumstänger som är ordentligt fastskruvade i basen
  • Används med Bel-Art klämmor med del nr. H18354-0000 och H18350-0000
Beställningsinfo
Horisontella stänger säljs separat
Specifikationer
Material Polypropen, aluminium
Höjd (metrisk) 72,5 cm
Längd (engelska) 48 tum
Längd (metrisk) 122 cm
Bredd (engelska) Bas 8,46 tum
Bredd (metrisk) bas 21.48 cm
Inkluderar Tre jämnt fördelade aluminiumstavar
Produkttyp Gallerstödsstativ
För användning med (utrustning) Bel-Art Klämmor
Kvantitet 1