Läs mer
Bel Art™ Blyfodrade polyetenförvaringslådor
Produktkod. 31337570
Change view
Mått (L x B x H):
8 x 12 x 8 tum (20 x 30 x 20 cm)
Produktkod. Mått (L x B x H)
31337570 8 x 12 x 8 tum (20 x 30 x 20 cm)
1 options
Produktkod. 31337570 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer F249600002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14510.00 SEK
    12090.81 SEK / Paket med 1
    Save 2419.19 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
För förvaring av ampuller med isotoper, kontaminerade instrument och verktyg, radioaktiva prover, lösningar eller avfall
  • 0,76 mm (0,030 tum) tjock blysköld innesluten i 6,4 mm (0,25 tum) tjock högdensitetspolyeten
  • Varje låda täckt med samma bly/polyetenkonstruktion med 32 mm (1,25 tum) extern överlappning utformad för att förhindra strålningsutsläpp
  • Handtagsöppning: 89 x 29 mm (3,5 x 1,125 tum)
Specifikationer
Mått (L x B x H) 8 x 12 x 8 tum (20 x 30 x 20 cm)
För användning med (applikation) För förvaring av ampuller med isotoper, förorenade instrument och verktyg, radioaktiva prover, lösningar eller avfall
Höjd (engelska) 8 tum
Höjd (metrisk) 20cm
Längd (engelska) 8 tum
Längd (metrisk) 20cm
Produkttyp Blyfodrad förvaringslåda
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30cm
Kapacitet 10 L
Material Polyeten