Läs mer
Bel-Art™ Utjämningsbord
Produktkod. 10488412 Handla allt SP Scienceware Produkter
Höjd (metrisk):
2,5 cm
Produktkod. 10488412
Brand: Bel-Art™ H183100000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Klar akrylnivåyta hjälper till att hälla immunologiska plattor, horisontella agarosgeler och akrylamidsekvenseringsgeler
  • Varje ben är justerbart
  • Infälld utjämningslampa under arbetsytan hjälper till med exakt justering
  • Den styva plattformen är 20,3 x 20,3 x 0,95 cm tjock (8 x 8 x 0,375 tum)
Specifikationer
Material Akryl
Höjd (metrisk) 2,5 cm
Längd (engelska) 8 tum
Längd (metrisk) 20.3 cm
Inkluderar Utjämningslampa
Produkttyp Utjämningsbord
Färg Klart
För användning med (applikation) Hällning av immunologiska plattor, horisontella agarosgeler och akrylamidsekvenseringsgeler
Kvantitet Varje