Läs mer
Bel-Art™ Flytande kvävekyld minibruk
Produktkod. 13442499 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
1,5 ml
Produktkod. 13442499
Brand: Bel-Art™ H372600100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Frys in och bearbeta små vävnadsprover i ett mikrocentrifugrör
  • Mortel i rostfritt stål har en svetsad fixtur för att hålla ett mikrocentrifugrör
  • Murbruket är upphängt ovanför ett hålrum i rostfritt stål som håller flytande kväve i ett kraftigt isolerat blått polyetenhölje
  • Förhindrar sprickbildning i mikrocentrifugröret genom att eliminera direktkontakt med flytande kväve
  • Tillåter malning av mindre mängder vävnad i ett rör vilket minskar provförlusten och uppsamlingstiden
  • Rörets innehåll fryses av det flytande kvävet som omger murbruket: Detta förhindrar att röret spricker genom att eliminera direktkontakt med flytande kväve
  • Inkluderar 5 tum. (12,7 cm) lång mortelstöt i rostfritt stål med 4 tum. B x 3/4 tum. D (10,2 x 1,9 cm) T-handtag av polyeten
  • Husets totala mått: 6,5 tum. D (16,5 cm) x 4,5 tum. H (11,4 cm); sugfötter håller den stabil på arbetsbänken
  • Sugfötter håller enheten stabilt på arbetsbänken
Beställningsinfo
Mortel övergripande mått: 6 1/2 tum. D (16,5 cm) x 4 1/2 tum. H (11,4 cm)
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Avsluta Polerad
Produkttyp Flytande kvävekyld minibruk
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) Frys in och bearbeta små vävnadsprover i ett mikrocentrifugrör
Höjd (engelska) 4,5 tum.
Höjd (metrisk) 11.4cm
Inkluderar Pistel i rostfritt stål med polyetenhandtag
Typ Mini mortel och mortelstöt