Läs mer
Bel Art™ Flytande kvävekylt murbruk
Produktkod. 10587505
Change view
Inkluderar:
Endast Motar
Mortelskål, bostäder
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
10587505 Endast Motar
10489984 Mortelskål, bostäder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10587505 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer H372600001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1735.00 SEK
    1577.72 SEK / Paket med 1
    Save 157.28 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Användbar för att mala frysta prover, denna produkt inkluderar ett kraftigt isolerat blått polyetenhölje som håller flytande kväve kallt längre.
  • 304 rostfritt stålbruk hängande ovanför en skål av rostfritt stål innehåller flytande kväve
  • Reservbruk (12-947-2) är användbara för att slipa olika typer av prover på samma dag
  • Det isolerade handtaget är avtagbart för att spara utrymme; 10,2 cm (4 tum) lång
  • Tre sugkoppsfötter stabiliserar enheten på arbetsbänken
  • Rekommenderad storlek på mortelstöten är vilken storlek som helst som är lämplig för en 275 ml mortel (ingår ej)
Beställningsinfo
Huset mäter 6 1/2 dia. x 4 1/2 in.H (16,5 x 11,4 cm).
Specifikationer
Produkttyp Flytande kvävekylt murbrukset
Material Rostfritt stål
För användning med (utrustning) Flytande kvävekylt murbruk
För användning med (applikation) Idealisk för bearbetning av frysta vävnadsprover
Inkluderar Endast Motar
Avsluta Polerad
Kapacitet (metrisk) 275 mL