Läs mer
Bel-Art™ Doppare med långa handtag
Produktkod. 11302214
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
Längd (metriskt) handtag:
0,9 m
1,8 m
3,7 m
Längd (engelska) Handtag:
3 fot
6 fot
12 fot
Inkluderar:
Ett styckes handtag
Handtag i ett stycke
Tvådelat handtag
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metriskt) handtag Längd (engelska) Handtag Inkluderar Förpackningsstorlek
11302214 500 ml 0,9 m 3 fot Handtag i ett stycke -
11322214 500 ml 3,7 m 12 fot Tvådelat handtag -
11352214 1000 ml 1,8 m 6 fot Handtag i ett stycke -
11362214 1000 ml 3,7 m 12 fot Tvådelat handtag -
11332214 500 ml 3,7 m 12 fot Ett styckes handtag Varje
11312214 500 ml 1,8 m 6 fot Handtag i ett stycke -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11302214 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F367800016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    782.00 SEK
    501.63 SEK / Paket med 1
    Save 280.37 SEK
    35% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Svetsade handtag ger enkel provtagning från tankar, kar, sjöar, etc. Flytbara plastdoppar av polyeten med hög densitet rostar inte eller korroderar och ger kemisk beständighet.
  • Doppare av polyeten med hög densitet rostar inte eller korroderar
  • Ger utmärkt kemikaliebeständighet
  • Handtaget är svetsat till den styva skålen med en 45:a° vinkel
  • Handtagets ände har en krok för upphängning
  • Handtagsdiameter: 29 mm (1,13 tum)
Specifikationer
Produkttyp Dipper
Material HDPE
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Inkluderar Handtag i ett stycke
Typ av handtag Lång
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Kapacitet (metrisk) 500 ml
För användning med (applikation) För enkel provtagning från tankar, kar och sjöar
Diameter (engelska) Handtag 1,13 tum.
Diameter (metriskt) handtag 2.9 cm
Längd (engelska) Handtag 3 fot
Längd (metriskt) handtag 0,9 m