Läs mer
Bel-Art™ Doppare med långa handtag
Produktkod. 11322214 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
Längd (metriskt) handtag:
0,9 m
1,8 m
3,7 m
Längd (engelska) Handtag:
3 fot
6 fot
12 fot
Inkluderar:
Handtag i ett stycke
Tvådelat handtag
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11322214
Brand: Bel-Art™ F367820016
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Svetsade handtag ger enkel provtagning från tankar, kar, sjöar, etc. Flytbara plastdoppar av polyeten med hög densitet rostar inte eller korroderar och ger kemisk beständighet.
  • Doppare av polyeten med hög densitet rostar inte eller korroderar
  • Ger utmärkt kemikaliebeständighet
  • Handtaget är svetsat till den styva skålen med en 45:a° vinkel
  • Handtagets ände har en krok för upphängning
  • Handtagsdiameter: 29 mm (1,13 tum)
Specifikationer
Produkttyp Dipper
Material HDPE
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Inkluderar Tvådelat handtag
Typ av handtag Lång
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Kapacitet (metrisk) 500 ml
För användning med (applikation) För enkel provtagning från tankar, kar och sjöar
Diameter (engelska) Handtag 1,13 tum.
Diameter (metriskt) handtag 2.9 cm
Längd (engelska) Handtag 12 fot
Längd (metriskt) handtag 3,7 m