Läs mer
Bel-Art™ Doppare med långa handtag
Produktkod. 11332214 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
Längd (metriskt) handtag:
0,9 m
1,8 m
3,7 m
Längd (engelska) Handtag:
3 fot
6 fot
12 fot
Inkluderar:
Handtag i ett stycke
Tvådelat handtag
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11332214
Brand: Bel-Art™ F367820116
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Svetsade handtag ger enkel provtagning från tankar, kar, sjöar, etc. Flytbara plastdoppar av polyeten med hög densitet rostar inte eller korroderar och ger kemisk beständighet.
  • High-density polyethylene dippers will not rust or corrode
  • Provides excellent chemical resistance
  • Handle is welded to the rigid bowl at a 45° angle
  • End of the handle has a hook for hanging
  • Handle diameter: 29 mm (1.13 in.)
Specifikationer
Produkttyp Dipper
Material HDPE
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Inkluderar Handtag i ett stycke
Typ av handtag Long
Kapacitet (engelska) 16 oz.
Kapacitet (metrisk) 500 ml
För användning med (applikation) For easy sampling from tanks, vats, and lakes
Diameter (engelska) Handtag 1.13 in.
Diameter (metriskt) handtag 2.9 cm
Längd (engelska) Handtag 12 fot
Längd (metriskt) handtag 3,7 m