Läs mer
Bel-Art™ Doppare med långa handtag
Beskrivning
Svetsade handtag ger enkel provtagning från tankar, kar, sjöar, etc. Flytbara plastdoppar av polyeten med hög densitet rostar inte eller korroderar och ger kemisk beständighet.
- Doppare av polyeten med hög densitet rostar inte eller korroderar
- Ger utmärkt kemikaliebeständighet
- Handtaget är svetsat till den styva skålen med en 45:a° vinkel
- Handtagets ände har en krok för upphängning
- Handtagsdiameter: 29 mm (1,13 tum)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dipper |
| Material | HDPE |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Inkluderar | Tvådelat handtag |
| Typ av handtag | Lång |
| Kapacitet (engelska) | 32 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| För användning med (applikation) | För enkel provtagning från tankar, kar och sjöar |
| Diameter (engelska) Handtag | 1,13 tum. |
| Diameter (metriskt) handtag | 2.9 cm |
| Visa mer |