Läs mer
Bel Art™ Magic Touch 2™ Ishinkar
Beskrivelse
Överlägsna isoleringsegenskaper i kombination med hög kemikalieresistens
- Kompatibel inte bara med våt is, utan även med material med ultralåg temperatur, inklusive torris, saltuppslamningar, torrislösningsmedelsuppslamningar eller flytande kväve
- Klarar ett brett temperaturområde från -196 C (-°320 F) °till 100 C (°212 °F)
- Högkvalitativa, expanderade uretan-ishinkar är lätta, hållbara, svettfria och ogenomträngliga för fukt och lukt
- Bekväm hällpip, droppsäkra fälgar, en påfyllningslinjeindikator
- Tättslutande lock och bas för enkel stapling
- Lätt strukturerad, halkfri yta och upphöjd kant ger säker transport och en stilren look
Tekniske data
Tekniske data
| Höjd (metrisk) | 17.9 cm |
| Höjd (engelska) | 7,06 tum. |
| Diameter (metrisk) | 26.8 cm |
| Kapacitet (engelska) | 0,56 gal. |
| Inkluderar | Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas |
| Design | Lätt strukturerad, halkfri |
| Material | Uretan |
| Diameter (engelska) | 10,56 tum. |
| Typ | Ishink |
| Färg | Svart |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?