Läs mer
Bel Art™ Magic Touch 2™ Ishinkar
Produktkod. 13452429
Change view
Kapacitet (metrisk):
2,5 l
4 l
Färg:
Blått
Klart
Rött
Svart
Höjd (engelska):
7,06 tum.
9 tum
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg Höjd (engelska)
13452429 2,5 l Blått 7,06 tum.
13442429 2,5 l Svart 7,06 tum.
13412439 4 l Svart 9 tum
13432429 2,5 l Rött 7,06 tum.
13462429 2,5 l Klart 7,06 tum.
13492429 4 l Rött 9 tum
13472429 4 l Blått 9 tum
13402439 4 l Klart 9 tum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 13452429 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer M168072001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1461.76 SEK
    1399.83 SEK / Paket med 1
    Save 61.93 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 21-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Överlägsna isoleringsegenskaper kombinerat med hög kemikalieresistens
Överlägsna isoleringsegenskaper i kombination med hög kemikalieresistens
  • Kompatibel inte bara med våt is, utan även med material med ultralåg temperatur, inklusive torris, saltuppslamningar, torrislösningsmedelsuppslamningar eller flytande kväve
  • Klarar ett brett temperaturområde från -196 C (-°320 F) °till 100 C (°212 °F)
  • Högkvalitativa, expanderade uretan-ishinkar är lätta, hållbara, svettfria och ogenomträngliga för fukt och lukt
  • Bekväm hällpip, droppsäkra fälgar, en påfyllningslinjeindikator
  • Tättslutande lock och bas för enkel stapling
  • Lätt strukturerad, halkfri yta och upphöjd kant ger säker transport och en stilren look
Specifikationer
Höjd (metrisk) 17.9 cm
Höjd (engelska) 7,06 tum.
Diameter (metrisk) 26.8 cm
Kapacitet (engelska) 0,56 gal.
Inkluderar Hällpip, droppsäkra fälgar, påfyllningslinjeindikator, tättslutande lock och bas
Design Lätt strukturerad, halkfri
Material Uretan
Diameter (engelska) 10,56 tum.
Typ Ishink
Färg Blått
Kapacitet (metrisk) 2,5 l
Håller 24 mikrorör
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Temperaturkontroll Nej
Temperaturområde -196 °C till +100 °C