Läs mer
Bel Art™ SP Scienceware™ Magic Touch™ Icewares Round Floating Tube Racks
Handla allt SP Scienceware ProdukterDescrizione
- Tubes are easy to insert
- Expanded polymer foam holds tubes secure; allows them to come out easily when needed
- Float in water, dry ice alcohol slurries or liquid nitrogen
- Temperature range: -196° to +100°C (-321° to +212°F)
- Chemical resistant
- Impervious to moisture and odors
- Unbreakable under normal use conditions
- Fit in either the 2.5 or 4.0 liter Magic Touch Ice Buckets
- Thickness 0.375 in. (1cm)
- Hold up to 44 x 1.5mL microcentrifuge tubes
- Thickness 0.625 in. (1.7cm)
- Hold up to 30 x 15mL conical or 30 x 14mL Falcon™ tubes
Thin Round Test Tube Racks
Thick Round Test Tube Racks
Specifica
Specifica
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Färg | Svart |
| Håller | Tubes (15 mL) |
| Material | Polymer Foam |
| Positioner | 30 |
| Produkttyp | Tube Rack |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?