Läs mer
Bel Art™ Magnetiska pärlseparationsställ
Handla allt SP Scienceware Produkter
Håller:
PCR-rörplatta (96-brunnar)
Rör (2 ml)
Rör (5 eller 15 ml)
Beskrivning
- Kraftfulla ställ binder magnetiska pärlor så att affinitetsligander eller sköljlösningar kan tillsättas eller dekanteras i analyser
- Kraftfulla magneter säkrar snabbt pärlor
- Fjäderkolv på rörhylsor på 1,5 till 50 ml modeller gör att pärlor kan bindas på olika höjder längs rörväggen
- Vrid bara röret för effektiv pärlblandning
- 96-brunnars PCR-plattmodell har 24 magneter som tätt håller plattan samtidigt som de drar till sig pärlor till väggen på rören
- Plattbottenmodellen för mikroplattor har magneter som täcker hela fotavtrycket för att acceptera alla standardmikroplattor med valfritt antal brunnar; 6, 12, 24, 48, 96 osv.
- Ställ passar följande mikroplattor ANSI standarder
- Klar akryl ger fri sikt över rörets innehåll
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Magnetisk pärlseparationsställ |
| Array | 1 x 6 |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Klart |
| Håller | Rör (5 eller 15 ml) |
| Material | Neodymmagneter, akryl |
| Positioner | 6 |
| Form | Cylindrisk |
| Hyllor | Ingen |
| Staplingsbar | Nej |
| Show More |