Läs mer
Bel-Art™ Magnetisk omrörningsstång
Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
51 mm
Beskrivning
- Radialmagnet i tjock polyeten
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) | 2 tum |
| Mått (L x B x H) | 51 x 9.5 mm |
| För användning med (applikation) | Förhindra att omrörarstänger rinner ut när innehållet töms |
| För användning med (utrustning) | Omrörningsstänger |
| Inkluderar | Radiell magnet |
| Tjocklek | 9.5mm |
| Diameter (metrisk) | 5.1 cm |
| Längd (metrisk) | 51 mm |
| Material | Polyeten |
| Kvantitet | 1 |
| Visa mer |