Läs mer
Bel-Art™ Manomark™ Pennor
Produktkod. 11725084
Change view
Färg:
Diverse
Svart
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
11725084 Svart
11715084 Diverse
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11725084 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F133770001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1420.00 SEK
    1177.77 SEK / Paket med 12
    Save 242.23 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Märken på PTFE-fluorpolymerhartser, glas, trä, plast, metall, papper och tyg.
  • Lösningsmedelsbaserat bläck är kolväte-, vatten- och temperaturbeständigt 0 °C till 155 °C (32 F °till 310 °F)
  • Märken kan raderas med alkohol
  • Unik tätning förhindrar uttorkning om pennan lämnas utan lock
Specifikationer
Tipsstil Filt Tips
Produkttyp Penna
Färg Svart
För användning med (applikation) Märken på PTFE-fluorpolymerhartser, glas, trä, plast, metall, papper och tyg
Temperaturområde (engelska). 32 °F till 310 °F
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 155 °C
Kvantitet 12 st