Läs mer
Bel-Art™ Manomark™ Pennor
Produktkod. p-3205740 Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Diverse
Svart
Produktkod. 11715084
Brand: Bel-Art™ F133770000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Märken på PTFE-fluorpolymerhartser, glas, trä, plast, metall, papper och tyg.
  • Lösningsmedelsbaserat bläck är kolväte-, vatten- och temperaturbeständigt 0 °C till 155 °C (32 F °till 310 °F)
  • Märken kan raderas med alkohol
  • Unik tätning förhindrar uttorkning om pennan lämnas utan lock
Specifikationer
Tipsstil Filt Tips
Produkttyp Penna
Färg Diverse
För användning med (applikation) Märken på PTFE-fluorpolymerhartser, glas, trä, plast, metall, papper och tyg
Temperaturområde (engelska). 32 °F till 310 °F
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 155 °C
Kvantitet 12 st