Läs mer
Bel-Art™ Mercury Collector
Beskrivning
Fångar upp spillda kvicksilverpärlor snabbt och bekvämt. Bel-Art™ Mercury Collector rymmer 125 ml kvicksilver.
- Locket har en absorberande skumkudde på insidan
- Ersättningsskumkudde finns tillgänglig
- Kassera kvicksilver enligt godkänd avfallshanteringsmetod
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Kapacitet (engelska) | 4,22 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Material | Polyeten |
| Typ | Mercury Collector |
| För användning med (applikation) | Sanering av kvicksilverutsläpp |
| Inkluderar | Burk, perforerad tallrik, lock med fastsatt skumpad |
| Höjd (engelska) | 1,88 tum |
| Höjd (metrisk) | 4.77 cm |