Läs mer
Bel-Art™ Mercury Collector
Handla allt SP Scienceware Produkter
För användning med (applikation):
Ersättningsdyna för rengöring av kvicksilverspill
Sanering av kvicksilverutsläpp
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
Fångar upp spillda kvicksilverpärlor snabbt och bekvämt. Bel-Art™ Mercury Collector rymmer 125 ml kvicksilver.
- Lid features absorbent foam pad on interior surface
- Replacement foam pad available
- Dispose of mercury by approved disposal method
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | White |
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Material | Polyethylene |
| Typ | Replacement Pad |
| För användning med (applikation) | Ersättningsdyna för rengöring av kvicksilverspill |
| Inkluderar | Jar, perforated plate, lid with attached foam pad |
| Höjd (engelska) | 1.88 in. |
| Höjd (metrisk) | 4.77 cm |