Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Mikrosked och spatel provtagningsset
Produktkod. 11352204
Change view
Material:
Rostfritt stål
Produktkod. Material
11352204 Rostfritt stål
1 options
Produktkod. 11352204 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F367050000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1621.32 SEK
    1206.75 SEK / Paket med 1
    Save 414.57 SEK
    25% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller sex olika små, dubbelsidiga verktyg och pincett för exakt hantering av små kvantiteter. Bel Art™ SP Scienceware™ Mikrosked och spatelprovtagningsset är polerat rostfritt stål för lång livslängd och enkel rengöring och kan ångautoklaveras vid 121 C (º250 ºF)
  • Varje verktyg har två olika ändformer, vilket fördubblar urvalet av redskap för att bättre matcha användarens behov
  • Verktygsändar inkluderar 2 små skedar för överföring och uppsamling av både torrt och flytande material
  • Åtta platta spatlar av olika bredder och längder utmärkta för blandning, skrapning och spridning; Sex av dessa har en fyrkantig ände och två är rundade
  • Två V-formade spatlar i olika storlekar kan användas för att lyfta eller spillfritt bära material
  • Pincetten med trubbig spets har tandade invändiga ytor för säker provhantering och räfflade handtag för bättre grepp
  • Alla verktyg är polerade rostfria stål för lång livslängd och enkel rengöring och är ångautoklaverbara vid 121 C (°250 °F)
  • En väska skyddar och organiserar alla verktyg när de inte används
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Mikrosked och spatel provtagningsset
För användning med (applikation) Överföring och insamling av både torrt och flytande material
Inkluderar 6 små dubbeländade verktyg, ett set pincetter, 2 små skedar, 6 platta stekspadar med fyrkantiga ändar, 2 platta stekspadar med runda ändar, 2 V-formade stekspader, trubbiga pincetter, bärväska
Material Rostfritt stål